Merck
05-1108
Anti-Insulin-Antikörper, Klon 1
clone MAB1, from mouse, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Anti-IDDM, Anti-IDDM1, Anti-IDDM2, Anti-ILPR, Anti-IRDN, Anti-MODY10, Anti-PNDM4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
MAB1, monoclonal
Application:
IHC
Citations:
2
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
MAB1, monoclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... INS(3630)
General description
Etwa 12 kDa
Insulin ist ein Polypeptidhormon, das den Kohlenhydratstoffwechsel reguliert. Abgesehen davon, dass es das Hauptmittel bei der Kohlenhydrathomöostase ist, hat es auch eine Auswirkung auf den Fettstoffwechsel.
Immunogen
Biosynthetisches humanes Insulin
Application
Anti-Insulin-Antikörper, Klon 1 ist ein Antikörper gegen Insulin zur Verwendung in IH(P).
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Insulin-/Energie-Signalübertragung
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt ein Epitop mit der Aminosäure B30.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Der monoklonale Antikörper wird zu 1 mg in 1 ml phosphatgepufferter Kochsalzlösung mit 10 mmol/l Natriumazid bereitgestellt. Wie empfehlen, dass jedes Labor einen optimalen Arbeitstiter zur Verwendung in seiner speziellen Anwendung bestimmt.
Preparation Note
Bei 2–8 °C lagern und innerhalb von 1 Jahr nach Empfang verwenden.
Analysis Note
Kontrolle
Humanes Pankreasgewebe.
Mittels Immunhistochemie in humanem Pankreasgewebe beurteilt.
Immunhistochemische Analyse: 1,25 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Insulin in humanem Pankreasgewebe nach.
Other Notes
Ersetzt: CBL71
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c