Merck
04-968
Anti-Folr4(Folatrezeptor 4)-Antikörper, Klon 5E12.2
clone 5E12.2, from mouse
Synonym(e):
folate receptor 4 (delta) homolog (mouse), folate receptor 4 (delta) homolog, Folate receptor 4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5E12.2, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5E12.2, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IZUMO1R(390243)
General description
Folate sind erforderliche und kritische Komponenten der Synthese von Proteinen und Nukleinsäuren und spielen vermeintlich Rollen bei der Entwicklung von sowohl Wirbelkanal als auch Hirn in den frühen Stadien der Schwangerschaft (Yamaguchi, 2007). Folatrezeptor 4 (Folr4) ist ein kürzlich entdeckter Zelloberflächenrezeptor für Folsäure auf regulatorischen T-Zellen (Treg). Studien zeigten, dass Folr4 eine zentrale Rolle bei der Erhaltung der Treg-Zellfunktion spielt (Arase, 2009). Die Expression von Folr4 in Treg ist besonders hoch, was ihn zu einem passenden Marker für die Untersuchung von Treg-Zellen macht. Wenn Folr4 zusammen mit CD4 und CD25 untersucht wird, stellt er für Forschende auch einen Marker zum Unterscheiden zwischen Treg und anderen T-Zellen dar (Chai, 2008). Treg sind interessant für die Therapeutika- und Wirkstoffforschung, da sie die Immunantwort aktiv unterdrücken können.
~26 kDa
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das humanem Folatrezeptor 4 (Folr4) entspricht.
Epitop: Unbekannt
Application
Anti-Folr4 (Folatrezeptor 4)-Antikörper, Klon 5E12.2 weist Werte von Folr4 (Folatrezeptor 4) nach, wurde publiziert und zur Verwendung in WB validiert.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Forschungsunterkategorie
Entzündungs- & Autoimmunmechanismen
Western-Blot (SNAP ID)-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies Folatrezeptor 4 (Folr4) in 10 µg in humanem Thymusgewebelysat nach.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt Folatrezeptor 4 (Folr4).
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4, 150 mmol/l NaCl) mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Menschliches Thymusgewebe-Lysat
Mittels Western Blot an Gewebelysat des humanen Thymus beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies Folatrezeptor 4 (Folr4) in 10 µg Gewebelysat von humanem Thymus nach.
Eine frühere Charge wies Folatrezeptor 4 in Gewebelysat von Mäusethymus nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c