Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
10C3, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB, activity assay
Citations:
9
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
10C3, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr1150/pTyr1151)
Gene Information
human ... INSR(3643)
General description
97 kDa
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das die umgebenden Aminosäuren von Tyrosin 1150/1151 am phosphorylierten Insulinrezeptor umfasst.
Application
Weisen Sie den Phospho-Insulinrezeptor (Tyr 1150/1151) mit diesem Anti-Phospho-Insulinrezeptor-Antikörper (Tyr 1150/1151), Klon 10C3, nach, der zur Verwendung in EA und WB validiert wurde.
Biochem/physiol Actions
Erkennt die phosphorylierte Domäne des Insulinrezeptors an Tyrosin 1150/1151.
Physical form
Format: Aufgereinigt
In 1 ml PBS mit 0,09 % Natriumazid, PEG und Saccharose sowie 50 % Glycerin.
Analysis Note
Kontrolle
Einschließlich mit Pervanadat behandeltes HEK293-Lysat als Positivkontrolle
Einschließlich mit Pervanadat behandeltes HEK293-Lysat als Positivkontrolle
Routinemäßig mittels Immunblot beurteilt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany