Merck
MAT424017175
Matrix Scientific
3-Bromo-3',4'-dimethoxybenzophenone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
mp (Schmelzpunkt)
91-93
Iupac Name
(3-bromophenyl)(3,4-dimethoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H13BrO3/c1-18-13-7-6-11(9-14(13)19-2)15(17)10-4-3-5-12(16)8-10/h3-9H,1-2H3
InChIKey
GXJWCGOCTKMLQU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/103499.html
Melting Point
91-93
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/103499.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)