Merck
MAT424017065
Matrix Scientific
2-Fluoro-2'-iodobenzophenone
Größe auswählen
1 G
€ 429,83
2 G
€ 699,64
Lieferanten-SKU: 103389-1G
€ 429,83
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 429,83
2 G
€ 699,64
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 103389-1G
€ 429,83
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-fluorophenyl)(2-iodophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H8FIO/c14-11-7-3-1-5-9(11)13(16)10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8H
InChIKey
WKPNTOKCAKWMEF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/103389.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/103389.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)