Merck
MAT321702316
Matrix Scientific
{2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]pyridin-3-yl}methylamine dihydrochloride
Größe auswählen
500 MG
€ 353,07
Lieferanten-SKU: 027572-500MG
€ 353,07
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 353,07
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 027572-500MG
€ 353,07
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
{2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-3-pyridinyl}methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H11F3N2O.2ClH/c14-13(15,16)10-4-1-5-11(7-10)19-12-9(8-17)3-2-6-18-12;;/h1-7H,8,17H2;2*1H
InChIKey
QVGSHACNNMNKFX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/027572.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/027572.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)