Merck
MAT267322081
Matrix Scientific
Methyl 5-bromo-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.05
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
mp (Schmelzpunkt)
240-242
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H6BrNO4/c1-14-8(12)5-2-4(10)3-6-7(5)15-9(13)11-6/h2-3H,1H3,(H,11,13)
InChIKey
BEDHRJIQJQSKFR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/054789.html
Melting Point
240-242
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/054789.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)