Wichtige Dokumente
MAT246521575
Matrix Scientific
4-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
About This Item
Iupac Name
4-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H7ClN4/c1-4-5-6(8)9-3-10-7(5)12(2)11-4/h3H,1-2H3
InChIKey
RKCUSLQIKDPCGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/054232.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)