Wichtige Dokumente
MAT196007190
Matrix Scientific
Ethyl (7-methyl-5-oxo-5H-[1,3,4]thiadiazolo-[3,2-a]pyrimidin-2-yl)acetate
About This Item
Iupac Name
ethyl (7-methyl-5-oxo-5H-[1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C10H11N3O3S/c1-3-16-9(15)5-7-12-13-8(14)4-6(2)11-10(13)17-7/h4-5,12H,3H2,1-2H3
InChIKey
PYDLHKGZOVJMPE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/038383.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)