Merck
MAT161065775
Matrix Scientific
3-[(3-Hydroxypropyl)amino]propanenitrile
Größe auswählen
500 MG
€ 291,44
1 G
€ 415,87
Lieferanten-SKU: 026771-500MG
€ 291,44
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 291,44
1 G
€ 415,87
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 026771-500MG
€ 291,44
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
bp
110-115
Iupac Name
3-[(3-hydroxypropyl)amino]propanenitrile
Inchi Code
1S/C6H12N2O/c7-3-1-4-8-5-2-6-9/h8-9H,1-2,4-6H2
InChIKey
YTMXVUVIZPTHBO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026771.html
Boiling point
110-115
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026771.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)