Wichtige Dokumente
MAT113929209
Matrix Scientific
3-Fluoro-4-(tetrahydro-2-furanylmethoxy)aniline
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 022738-500MG
€ 298,41
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 022738-500MG
€ 298,41
mp (Schmelzpunkt)
61-62
Iupac Name
3-fluoro-4-(tetrahydro-2-furanylmethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C11H14FNO2/c12-10-6-8(13)3-4-11(10)15-7-9-2-1-5-14-9/h3-4,6,9H,1-2,5,7,13H2
InChIKey
DXZDCWKEIBENSC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022738.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)