Wichtige Dokumente
MAT113928255
Matrix Scientific
N,N-Diallyl-4-aminobenzenesulfonamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 023881-500MG
€ 291,44
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 023881-500MG
€ 291,44
Iupac Name
N,N-diallyl-4-aminobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H16N2O2S/c1-3-9-14(10-4-2)17(15,16)12-7-5-11(13)6-8-12/h3-8H,1-2,9-10,13H2
InChIKey
AXARZLMYPYOPDX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023881.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)