Merck
MAT113926991
Matrix Scientific
2-[(Benzylamino)carbonyl]benzoic acid
Größe auswählen
500 MG
€ 291,44
1 G
€ 415,87
Lieferanten-SKU: 024130-500MG
€ 291,44
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 291,44
1 G
€ 415,87
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 024130-500MG
€ 291,44
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[(benzylamino)carbonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H13NO3/c17-14(16-10-11-6-2-1-3-7-11)12-8-4-5-9-13(12)15(18)19/h1-9H,10H2,(H,16,17)(H,18,19)
InChIKey
KZRGQINXYBJMNB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024130.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024130.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)