Wichtige Dokumente
MAT091970533
Matrix Scientific
4-[(1-Naphthyloxy)methyl]piperidinehydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 013991-500MG
€ 270,50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 013991-500MG
€ 270,50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
4-[(1-naphthyloxy)methyl]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H19NO.ClH/c1-2-6-15-14(4-1)5-3-7-16(15)18-12-13-8-10-17-11-9-13;/h1-7,13,17H,8-12H2;1H
InChIKey
JIISTBJTGMZGKH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/013991.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)