Merck
MAT089757090
Matrix Scientific
2-Ethyl-4-methyl-6-piperazin-1-yl-pyrimidine
Größe auswählen
500 MG
€ 263,52
Lieferanten-SKU: 019906-500MG
€ 263,52
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 263,52
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 019906-500MG
€ 263,52
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-ethyl-4-methyl-6-(1-piperazinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C11H18N4/c1-3-10-13-9(2)8-11(14-10)15-6-4-12-5-7-15/h8,12H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
JWSBILVBQJUNHF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019906.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019906.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)