Merck
MAT089756784
Matrix Scientific
Cyclopentanecarboxylic acid piperidin-4-ylamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.29
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
N-(4-piperidinyl)cyclopentanecarboxamide
Inchi Code
1S/C11H20N2O/c14-11(9-3-1-2-4-9)13-10-5-7-12-8-6-10/h9-10,12H,1-8H2,(H,13,14)
InChIKey
WCCWHEDYTQBSPQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019600.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019600.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)