Merck
MAT089756071
Matrix Scientific
(2,4,6-Trimethyl-1H-indol-3-yl)-acetic acid
Größe auswählen
1 G
€ 499,61
Lieferanten-SKU: 018894-1G
€ 499,61
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 499,61
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 018894-1G
€ 499,61
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(2,4,6-trimethyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C13H15NO2/c1-7-4-8(2)13-10(6-12(15)16)9(3)14-11(13)5-7/h4-5,14H,6H2,1-3H3,(H,15,16)
InChIKey
MZVKWYHEJPCSMR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/018894.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/018894.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)