Merck
MAT062354458
Matrix Scientific
1-Piperazin-1-yl-3-m-tolyloxypropan-2-oldihydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.26
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-(3-methylphenoxy)-3-(1-piperazinyl)-2-propanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H22N2O2.2ClH/c1-12-3-2-4-14(9-12)18-11-13(17)10-16-7-5-15-6-8-16;;/h2-4,9,13,15,17H,5-8,10-11H2,1H3;2*1H
InChIKey
PAADAKHBVDPYDD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007738.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007738.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)