Merck
MAT047029903
Matrix Scientific
(3-Methoxy-propyl)-pyridin-3-ylmethyl-amine
Größe auswählen
1 G
€ 419,36
Lieferanten-SKU: 010939-1G
€ 419,36
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 419,36
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 010939-1G
€ 419,36
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methoxy-N-(3-pyridinylmethyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C10H16N2O/c1-13-7-3-6-12-9-10-4-2-5-11-8-10/h2,4-5,8,12H,3,6-7,9H2,1H3
InChIKey
JLQSEDOFFGXCFC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010939.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010939.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)