Merck
MAT047029815
Matrix Scientific
1-Allyloxy-3-methylamino-propan-2-ol
Größe auswählen
500 MG
€ 292,60
1 G
€ 418,20
Lieferanten-SKU: 010860-500MG
€ 292,60
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 292,60
1 G
€ 418,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 010860-500MG
€ 292,60
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
118-119/23 Torr
Iupac Name
1-(allyloxy)-3-(methylamino)-2-propanol
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-3-4-10-6-7(9)5-8-2/h3,7-9H,1,4-6H2,2H3
InChIKey
GVUKYWNSUGHMHQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010860.html
Boiling point
118-119/23 Torr
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010860.html