Wichtige Dokumente
MAT047029753
Matrix Scientific
2-Bromo-N-phenethyl-propionamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 010804-500MG
€ 292,60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 010804-500MG
€ 292,60
mp (Schmelzpunkt)
92
Iupac Name
2-bromo-N-(2-phenylethyl)propanamide
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c1-9(12)11(14)13-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
KYGVWQHKDRIQKQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010804.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)