Merck
MAT047029266
Matrix Scientific
2-Methyl-5-(1,4,5,7-tetramethyl-pyrrolo-[3,4-d]pyridazin-6-yl)-phenylamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.37
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-methyl-5-(1,4,5,7-tetramethyl-6H-pyrrolo[3,4-d]pyridazin-6-yl)aniline
Inchi Code
1S/C17H20N4/c1-9-6-7-14(8-15(9)18)21-12(4)16-10(2)19-20-11(3)17(16)13(21)5/h6-8H,18H2,1-5H3
InChIKey
OBKZEVMWVGYNFV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010409.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010409.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)