Wichtige Dokumente
MAT047025519
Matrix Scientific
2-Quinolin-4-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 007296-1G
€ 193,74
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 007296-1G
€ 193,74
mp (Schmelzpunkt)
141-143
Iupac Name
2-(4-quinolinyl)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C18H14F3NO/c19-18(20,21)14-7-5-12(6-8-14)17(23)11-13-9-10-22-16-4-2-1-3-15(13)16/h1-10,17,23H,11H2
InChIKey
CKXRKWAKMIHZSV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007296.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)