Merck
MAT047025411
Matrix Scientific
2,3,3,3-Tetrafluoropropionic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.04
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
bp
120-121
mp (Schmelzpunkt)
28-29
Dichte
1.54
Iupac Name
2,3,3,3-tetrafluoropropanoic acid
Inchi Code
1S/C3H2F4O2/c4-1(2(8)9)3(5,6)7/h1H,(H,8,9)
InChIKey
GPKYZQLMEPJAGJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007180.html
Boiling point
120-121
Melting Point
28-29
Dichte
1.54
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007180.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)