Merck
MAT047024399
Matrix Scientific
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Größe auswählen
500 MG
€ 242,58
Lieferanten-SKU: 006064-500MG
€ 242,58
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 242,58
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.12
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 006064-500MG
€ 242,58
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
bp
160/2mm
Iupac Name
3-(bromomethyl)phenyl 4-fluorophenyl ether
Inchi Code
1S/C13H10BrFO/c14-9-10-2-1-3-13(8-10)16-12-6-4-11(15)5-7-12/h1-8H,9H2
InChIKey
JGFSTQUUDSBQCO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/006064.html
Boiling point
160/2mm
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/006064.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)