Merck
MAN998717865
Manchester Organics
[3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl]boronic acid
Größe auswählen
500 MG
€ 110,02
1 G
€ 165,22
2.5 G
€ 310,12
Lieferanten-SKU: P55536-500MG
€ 110,02
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 110,02
1 G
€ 165,22
2.5 G
€ 310,12
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.37
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P55536-500MG
€ 110,02
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H5BClF3O3/c9-5-1-4(8(13)14)2-6(3-5)15-7(10,11)12/h1-3,13-14H
InChIKey
IUVSALRMSIRKDV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/P55536
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)