Merck
MAN428716740
Manchester Organics
2,3,5-Triiodobenzaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
483.81
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,3,5-triiodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3I3O/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H
InChIKey
ROJLASMOZHOOOX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/G49733
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)