Wichtige Dokumente
MAN412119019
Manchester Organics
Hexaphenol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: D41105-500MG
€ 96,22
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: D41105-500MG
€ 96,22
Iupac Name
10,15-dihydro-5H-tribenzo[a,d,g]cyclononene-2,3,7,8,12,13-hexol
Inchi Code
1S/C21H18O6/c22-16-4-10-1-11-5-17(23)19(25)7-13(11)3-15-9-21(27)20(26)8-14(15)2-12(10)6-18(16)24/h4-9,22-27H,1-3H2
InChIKey
OOBDZXQTZWOBBQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)