Merck
MAN412115616
Manchester Organics
6-Chloro-N4-methyl-pyrimidine-4,5-diamine
Größe auswählen
500 MG
€ 89,32
1 G
€ 123,82
2.5 G
€ 206,62
Lieferanten-SKU: D37195-500MG
€ 89,32
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 89,32
1 G
€ 123,82
2.5 G
€ 206,62
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.59
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D37195-500MG
€ 89,32
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
6-chloro-N~4~-methyl-4,5-pyrimidinediamine
Inchi Code
1S/C5H7ClN4/c1-8-5-3(7)4(6)9-2-10-5/h2H,7H2,1H3,(H,8,9,10)
InChIKey
RIYBSFHJIOZYLD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/D37195
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)