Wichtige Dokumente
MAN412111747
Manchester Organics
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)propionic acid hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: G28300-250MG
€ 496,42
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: G28300-250MG
€ 496,42
Iupac Name
O-(trifluoromethyl)serine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H6F3NO3.ClH/c5-4(6,7)11-1-2(8)3(9)10;/h2H,1,8H2,(H,9,10);1H
InChIKey
HCLQKIXYVYYPFX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)