Wichtige Dokumente
MAN375327795
Manchester Organics
2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: H15734-500MG
€ 248,02
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: H15734-500MG
€ 248,02
Iupac Name
3-fluoro-4-nitrophenyl trifluoromethyl ether
Inchi Code
1S/C7H3F4NO3/c8-5-3-4(15-7(9,10)11)1-2-6(5)12(13)14/h1-3H
InChIKey
QQRLTSAICSXWBE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)