Merck
MAN372906280
Manchester Organics
1H,6H-Perfluorohexane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.06
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluorohexane
Inchi Code
1S/C6H2F12/c7-1(8)3(11,12)5(15,16)6(17,18)4(13,14)2(9)10/h1-2H
InChIKey
UYDBQWIWVMBDME-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/B27184
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)