Wichtige Dokumente
MAN372905805
Manchester Organics
Methyl pentafluoropropionylacetate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: T26938-5G
€ 221,80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: T26938-5G
€ 221,80
Iupac Name
methyl 4,4,5,5,5-pentafluoro-3-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C6H5F5O3/c1-14-4(13)2-3(12)5(7,8)6(9,10)11/h2H2,1H3
InChIKey
FGGMNRZYEBHEIR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)