Wichtige Dokumente
MAN326367645
Manchester Organics
2,4,5-Trichlorophenylboronic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: K22387-10G
€ 199,72
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: K22387-10G
€ 199,72
Iupac Name
2,4,5-trichlorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H4BCl3O2/c8-4-2-6(10)5(9)1-3(4)7(11)12/h1-2,11-12H
InChIKey
FTLYMKDSHNWQKD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)