Merck
MAN238931010
Manchester Organics
N-(1-Pyridin-3-yl-ethyl)-hydroxylamine
Größe auswählen
250 MG
€ 137,62
500 MG
€ 213,52
1 G
€ 344,62
Lieferanten-SKU: C20818-250MG
€ 137,62
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 137,62
500 MG
€ 213,52
1 G
€ 344,62
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C20818-250MG
€ 137,62
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[1-(hydroxyamino)ethyl]pyridine
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-6(9-10)7-3-2-4-8-5-7/h2-6,9-10H,1H3
InChIKey
SBYDBORWSVDNMI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/C20818
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)