Wichtige Dokumente
MAN238929573
Manchester Organics
Ethyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: H19522-5G
€ 122,44
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: H19522-5G
€ 122,44
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
ethyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C10H8BrF3O3/c1-2-16-9(15)7-4-3-6(11)5-8(7)17-10(12,13)14/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
QDAATKCEXCYIPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)