Wichtige Dokumente
MAN238929565
Manchester Organics
2-Bromo-3,5,6-trifluoropyridine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: N19456-1G
€ 165,22
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: N19456-1G
€ 165,22
Iupac Name
2-bromo-3,5,6-trifluoropyridine
Inchi Code
1S/C5HBrF3N/c6-4-2(7)1-3(8)5(9)10-4/h1H
InChIKey
GTOTXPOTRNIDLC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)