Merck
MAN238929173
Manchester Organics
5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulfonamide
Größe auswählen
25 G
€ 116,92
Lieferanten-SKU: H14126-25G
€ 116,92
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 116,92
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.07
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: H14126-25G
€ 116,92
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-2,4-difluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H4BrF2NO2S/c7-3-1-6(13(10,11)12)5(9)2-4(3)8/h1-2H,(H2,10,11,12)
InChIKey
VUBHGNHDBFATNY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/H14126
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)