Merck
MAN182109499
Manchester Organics
3-Acrylamido-3-methylbutyric acid
Größe auswählen
1 G
€ 151,42
Lieferanten-SKU: W18279-1G
€ 151,42
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 151,42
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: W18279-1G
€ 151,42
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(acryloylamino)-3-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c1-4-6(10)9-8(2,3)5-7(11)12/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
XOQMWEWYWXJOAN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/W18279
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)