Merck
MAN182108931
Manchester Organics
4-Benzylbenzaldehyde
Größe auswählen
1 G
€ 151,42
Lieferanten-SKU: G18314-1G
€ 151,42
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 151,42
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: G18314-1G
€ 151,42
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-benzylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H12O/c15-11-14-8-6-13(7-9-14)10-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,11H,10H2
InChIKey
DHARILAASAAGJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
85%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/G18314
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)