Wichtige Dokumente
MAN182106403
Manchester Organics
N-(1-Adamantyl)urea
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
N-(2-adamantyl)urea
Inchi Code
1S/C11H18N2O/c12-11(14)13-10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(10)3-6/h6-10H,1-5H2,(H3,12,13,14)
InChIKey
LQXUPNMWDYTSKT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/A17195
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)