Merck
MAN182106082
Manchester Organics
2,6-Diamino-8-purinol hemisulfate monohydrate
Größe auswählen
1 G
€ 75,52
2.5 G
€ 103,12
5 G
€ 144,52
Lieferanten-SKU: L17370-1G
€ 75,52
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 75,52
2.5 G
€ 103,12
5 G
€ 144,52
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.38
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: L17370-1G
€ 75,52
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
sulfuric acid compound with 2,6-diamino-7H-purin-8-ol (1:2) hydrate
Inchi Code
1S/2C5H6N6O.H2O4S.H2O/c2*6-2-1-3(10-4(7)9-2)11-5(12)8-1;1-5(2,3)4;/h2*(H6,6,7,8,9,10,11,12);(H2,1,2,3,4);1H2
InChIKey
RYLHSHJARAETPO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/L17370
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)