Merck
LIFH999A5F4B
Life Chemicals Inc.
3-(2,2,2-trifluoroethyl)piperidine hydrochloride
Größe auswählen
250 MG
€ 695,20
500 MG
€ 1.069,60
1 G
€ 1.458,30
2.5 G
€ 2.876,60
5 G
€ 4.293,60
10 G
€ 6.107,10
Lieferanten-SKU: F8887-7070-250MG
€ 695,20
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 695,20
500 MG
€ 1.069,60
1 G
€ 1.458,30
2.5 G
€ 2.876,60
5 G
€ 4.293,60
10 G
€ 6.107,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.63
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F8887-7070-250MG
€ 695,20
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-(2,2,2-trifluoroethyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12F3N.ClH/c8-7(9,10)4-6-2-1-3-11-5-6;/h6,11H,1-5H2;1H
InChIKey
FELFHBLFTSQVEW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)