Merck
LIFH55F4F2C8
Life Chemicals Inc.
1-(1-benzofuran-2-yl)propan-2-amine
Größe auswählen
250 MG
€ 332,50
Lieferanten-SKU: F2148-2659-250MG
€ 332,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 332,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F2148-2659-250MG
€ 332,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
1-(1-benzofuran-2-yl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-8(12)6-10-7-9-4-2-3-5-11(9)13-10/h2-5,7-8H,6,12H2,1H3
InChIKey
QGLBWEFCBFEAPH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)