Merck
LIFH446660FE
Life Chemicals Inc.
tert-butyl N-[4-(cyanomethyl)phenyl]carbamate
Größe auswählen
250 MG
€ 98,50
500 MG
€ 110,20
1 G
€ 129,70
Lieferanten-SKU: F2167-9898-250MG
€ 98,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 98,50
500 MG
€ 110,20
1 G
€ 129,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F2167-9898-250MG
€ 98,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4-(cyanomethyl)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H16N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-11-6-4-10(5-7-11)8-9-14/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,15,16)
InChIKey
RMXGPJWRYXDDCW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)