LIFH03B69DDC
Life Chemicals Inc.
2-chloro-4-(piperidin-1-yl)pyrimidine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-chloro-4-(1-piperidinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H12ClN3/c10-9-11-5-4-8(12-9)13-6-2-1-3-7-13/h4-5H,1-3,6-7H2
InChIKey
KYWPHKLNTWDUPZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)