LIF945292092
Life Chemicals Inc.
N-{2-[(oxiran-2-yl)methoxy]phenyl}acetamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F2199-0587-250MG
€ 367,60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F2199-0587-250MG
€ 367,60
Iupac Name
N-[2-(2-oxiranylmethoxy)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-8(13)12-10-4-2-3-5-11(10)15-7-9-6-14-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
SENIMHNFLVMDJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)