LIF945291566
Life Chemicals Inc.
2-((tetrahydrofuran-3-yl)oxy)nicotinic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F2147-2102-250MG
€ 566,50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F2147-2102-250MG
€ 566,50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-(tetrahydro-3-furanyloxy)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c12-10(13)8-2-1-4-11-9(8)15-7-3-5-14-6-7/h1-2,4,7H,3,5-6H2,(H,12,13)
InChIKey
PTPZBZUBUFMSQH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)