Merck
LIF945291221
Life Chemicals Inc.
7-chloro-5-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Größe auswählen
250 MG
€ 175,20
500 MG
€ 292,20
1 G
€ 423,50
Lieferanten-SKU: F8883-5167-250MG
€ 175,20
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 175,20
500 MG
€ 292,20
1 G
€ 423,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.6
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F8883-5167-250MG
€ 175,20
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7-chloro-5-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c1-5-4-6(8)11-7(10-5)2-3-9-11/h2-4,10H,1H2
InChIKey
SOPTUYOAEBDVPH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)