Merck
LIF509446506
Life Chemicals Inc.
N-(3-bromopropyl)methanesulfonamide
Größe auswählen
250 MG
€ 145,30
500 MG
€ 222,00
1 G
€ 327,30
2.5 G
€ 615,90
5 G
€ 903,20
Lieferanten-SKU: F8880-7355-250MG
€ 145,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 145,30
500 MG
€ 222,00
1 G
€ 327,30
2.5 G
€ 615,90
5 G
€ 903,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F8880-7355-250MG
€ 145,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(3-bromopropyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C4H10BrNO2S/c1-9(7,8)6-4-2-3-5/h6H,2-4H2,1H3
InChIKey
JSGCXSUGKXLXDV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)